Learn More
2,5-diphényloxazole, grade de scintillation 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091090 25 g Flacon en plastique 25g
10102770 100 g Flacon en plastique 100g
10112770 500 g Flacon en plastique 500g
10793324 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10091090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117380250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-71-7
Formule moléculaire C15H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00005306
Clé InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PPO
CID PubChem 7105
Nom IUPAC 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Diphenyloxazole
Point de fusion 70°C to 72°C
Note relative au nom 99%
Forme physique Poudre cristalline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Bruit de fond < 25 cpm
Densité 1.06g/mL
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Beilstein 27, 78
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%