Learn More
2,5-Dithiobiurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462648 25 g 25g
11472648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16667.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-46-1 | C2H6N4S2 | 150.22 g/mol
2,5-Dithiobiurea is used in radiopharmaceutical imaging, inhibiting enzyme function, kidney function study and to treat toxic metal poisoning. It is also used in co-crystals development and in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-dithiobiurée est utilisée dans l’imagerie radiopharmaceutique, l’inhibition de la fonction enzymatique, l’étude de la fonction rénale et le traitement de l’empoisonnement toxique par les métaux. Elle est également utilisée dans le développement de co-cristaux et dans le domaine de l’optique non linéaire pour générer de nouvelles longueurs d’onde cohérentes
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, la pyridine, la triéthylamine et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-46-1
Formule moléculaire C2H6N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00014471
Clé InChI KCOYHFNCTWXETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dithiobiurea, dithiobiurea, bithiourea, dithiourea, 1,2-hydrazinedicarbothioamide, bis thiourea, hydrazodicarbothioamide, 2,5-dithiodiurea, hydrazine-1,2-bis carbothioamide, dithiocarbamoylhydrazine
CID PubChem 2724564
Nom IUPAC (carbamothioylamino)thiourée
SMILES NC(=S)NNC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dithiobiurea
Point de fusion ∼212°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1723178
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,pyridine,triethylamine and dimethylformamide. Insoluble in cold water.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%