Learn More
2-(5-éthynylthien-2-yl)pyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10697384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697384 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10183484 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10697384 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02247CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 132464-90-5
Formule moléculaire C11H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 185.244
Numéro MDL MFCD08271876
Clé InChI CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
CID PubChem 15084146
Nom IUPAC 2-(5-éthynylthiophène-2-yl)pyridine
SMILES C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 97%