Learn More
Acide 2,5-furandicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Furandicarboxylic acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10) |
| Poids de la formule | 156.0059 |