Learn More
Acide 2,5-furandicarboxylique, TRC
Code produit 30399596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399596 25 g
30399437 1 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30399596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF86375025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3238-40-2
Formule moléculaire C6 H4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 156.09
Synonyme 2,5-Furandicarboxylic acid
Nom IUPAC Acide furan-2,5-dicarboxylique
SMILES OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Furandicarboxylic acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Poids de la formule 156.0059