Learn More
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine, TRC
Code produit 30470543
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470543 1 g 1g
30470661 100 mg 100mg
30481366 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3280581G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30796-85-1
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.16
Synonyme 5-Methyl-2-furanethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethylamine, beta-(5-Methyl-2-furanyl)ethanamine
Nom IUPAC 2-(5-methylfuran-2-yl)ethanamine
SMILES Cc1oc(CCN)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3
Poids de la formule 125.0841