Learn More
2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10354272 1 g 1g
10641473 10 g -
10546965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10354272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09929DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 107367-98-6
Formule moléculaire C12H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.224
Numéro MDL MFCD00100005
Clé InChI XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
CID PubChem 2775139
Nom IUPAC 2-(5-méthyl-2-phényle-1,3-oxazol-4-yl)acide acétique
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté 97%