Learn More
2-(5-Méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthan-1-ol,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10743803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10743803 10 g -
10029101 1 g 1g
10016484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743803 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09930EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 103788-65-4
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD00100006
Clé InChI JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 725585
Nom IUPAC 2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthanol
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%