Learn More
2-(5-Méthyl-2-phényloxazole-4-yl)éthanol, TRC
Code produit 30480018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480018 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM326125250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Formule moléculaire C12H13NO2
Quantité 250 mg
Synonyme 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(5-méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Poids de la formule 203.0946