Learn More
2-(5-Méthylfuran-2-yl)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanol |
| CAS | 35942-94-0 |
| Formule moléculaire | C7H10O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Hydroxyethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3,8H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1oc(CCO)cc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.15 |
| Poids de la formule | 126.0681 |