Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz série 1000 de 2,5 mL
Code produit 17884372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Soudé
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Type de connexion Conditionnement
17884372 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Luer-Lock 1 pièce
17894382 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Embout Luer 1 pièce
17894302 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Embout Luer, fixe 1 pièce
17874302 22 g Arrondi Embout Luer, fixe 1 pièce
17804282 22 g Arrondi Soudé 1 pièce
17814202 22 g Cône Embout Luer, fixe 1 pièce
17834392 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Amovible 1 pièce
17874192 Aiguille non comprise Aiguille non comprise Amovible 1 pièce
17824202 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Verrouillage de l’échantillon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17884372 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL203361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.12€
    376.16€ / 1 pièces
    Économisez 39.96€
    9% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Les seringues de la série 1000 offrent une solution étanche aux gaz de volume moyen.
  • Cette gamme de seringues offre une variété d'options de terminaison et d'aiguilles, assurant une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelles.
  • Distribue des volumes jusqu'à 2,5 mL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,287 in
Diamètre (impériale) externe 0,407 in
Diamètre (métrique) interne 7.29 mm
Diamètre (métrique) externe 10.3 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille Aiguille non comprise
Type de produit Seringue Gas Tight
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1002 TLL
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 2.5 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Luer-Lock