Learn More
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 184.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |