Learn More
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682823 10 g Flacon en verre ambré 10g
10672823 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08075EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 143071-39-0
Formule moléculaire C7H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.151
Numéro MDL MFCD00052642
Clé InChI KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
CID PubChem 587937
Nom IUPAC 2-(5-nitropyridine-2-yl) oxyéthanol
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 97%