Learn More
2-(5-nitro-2-pyridylloxy)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09713.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol
CAS 143071-39-0
Point de fusion 112°C to 114°C
Formule moléculaire C7H8N2O4
Numéro MDL MFCD00052642
Quantité 1 g
Beilstein 150856
Synonyme 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
Clé InChI KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Nom IUPAC 2-(5-nitropyridine-2-yl) oxyéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 184.151
CID PubChem 587937
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 98%