Learn More
2,5-norbornadiène, 97 %, stabilisé avec 250 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338835 100 mL 100mL
11328835 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13935.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.40€
    85.65€ / 100mL
    Économisez 9.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92.14 g/mol
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-norbornadiène est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de la prostaglandine et montre un effet anti-éthylène sur les plantes. Il agit comme matériau de départ pour la synthèse du diamantane et comme agent de transfert de l’acétylène, par exemple, en réaction avec la 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tétrazine. C’est aussi un diénophile utile dans les réactions de Diels-Alder.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-46-0
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00082301
Clé InChI SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
CID PubChem 8473
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Norbornadiene
Note relative au nom stabilized with 250ppm BHT
Point de fusion -20°C
Densité 0.906
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair −11°C (12°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2251
Beilstein 506224
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Norbornadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene