Learn More
2,5-Norbornadiène (stabilisé avec du BHT), TRC
Code produit 30425094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425094 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6612455ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Norbornadiene
CAS 121-46-0
Formule moléculaire C7H8
Quantité 5 mL
Synonyme 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene
Formule InChI InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Nom IUPAC bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Poids de la formule 92.0626