Learn More
Acide 2,5-pyrazinedicarboxylique dihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10093550 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292320010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Note relative au nom 97%
CAS 205692-63-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 257°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4N2O4·2H2O
Numéro MDL MFCD00216919
Quantité 1 g
Synonyme pyrazine-2,5-dicarboxylic acid hydrate, 2,5-pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetone,ethylacetate, slightly soluble in ethanol,ether,chloroform,, benzene,petr. ether
Clé InChI KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CC(=N1)C(=O)O)C(=O)O.O
Nom IUPAC Acide pyrazine-2,5-dicarboxylique;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 204.14
CID PubChem 73553845
Poids de la formule 204.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre