Learn More
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Code produit 30410346
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410346 25 g -
30413634 50 g 50g
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99164025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-26-5
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Synonyme Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
Nom IUPAC pyridine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isocinchomeronic Acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Poids de la formule 167.0219