Learn More
2(5H)-furanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946171 5 g Flacon en verre 5g
11936171 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376530050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-23-4
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.07
Numéro MDL MFCD00005376
Clé InChI VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
CID PubChem 10341
ChEBI CHEBI:38118
Nom IUPAC 2H-furane-5-one
SMILES O=C1OCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2(5H)-Furanone
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3.0°C to 4.0°C
Couleur Ambre ou incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 212.0°C to 214.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(5H)-Furanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.