Learn More
2(5H)-furanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327926 1 g 1g
11337926 5 g -
11347926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13142.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2(5H)-Furanone is employed in the preparation of 5-substituted 2(5H) furanones (gamma-butenolides) catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts through direct aldol reaction with aromatic aldehydes. Further, it is used in the synthesis of lignans by Michael addition reactions. In addition to this, it is used in three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde and thiolate or carbanion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2(5H)-furanone est utilisée dans la préparation de 2(5H) furanones (gamma-buténolides) substituées en 5 catalysés par des organocatalyseurs d’aminothiourée bifonctionnelle et d’aminosquaramide par réaction aldolique directe avec des aldéhydes aromatiques. Par ailleurs, il est utilisé dans la synthèse des lignanes par des réactions d’addition de Michael. De plus, il est utilisé dans des réactions à trois composants de Michael-Aldol avec un aldéhyde et du thiolate ou du carbanion.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-23-4
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.07
Numéro MDL MFCD00005376
Clé InChI VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
CID PubChem 10341
ChEBI CHEBI:38118
Nom IUPAC 2H-furane-5-one
SMILES O=C1OCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2(5H)-Furanone
Point de fusion 3°C to 4°C
Densité 1.197
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 1 g
Beilstein 383585
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 98%