Learn More
Pregnanetriol, TRC
Code produit 17963675
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17963675 2.5 mg 2.50mg
17911795 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7051602.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1098-45-9
Formule moléculaire C21H36O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.51
Synonyme (3α,5β,20S)-Pregnane-3,17,20-triol, 5β-Pregnane-3α,17,20α-triol, 3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, 5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol, NSC 52760;
Nom IUPAC (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-((S)-1-hydroxyethyl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMILES C[C@@H]([C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregnanetriol
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13?,14-,15-,16-,17+,18+,19?,20?,21+/m1/s1
Poids de la formule 336.27