Learn More
2,6,10,14-tétraméthylpentadécane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427150 5 mL Flacon en verre 5mL
10052872 50 mL Flacon en verre -
10240753 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10427150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138460050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1921-70-6
Formule moléculaire C19H40
Poids moléculaire (g/mol) 268.51
Clé InChI XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
CID PubChem 15979
ChEBI CHEBI:53181
Nom IUPAC 2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Note relative au nom 96%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7800g/mL
Point d’ébullition 296°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4369 to 1.4389
Quantité 5 mL
Merck Index 15,787
Gravité spécifique 0.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viscosité 5 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 268.51
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane