Learn More
2,6,10-Triméthyl-2,6,10-dodécatriène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene |
| CAS | 7681-88-1 |
| Formule moléculaire | C15 H26 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,7-8,10-11H2,1-5H3/b14-6+,15-12+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Nom IUPAC | (6E,10E)-2,6,10-triméthyldodéca-2,6,10-triène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.367 |
| Poids de la formule | 206.203 |