Learn More
2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31090875
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31090875 5 g
31077950 1 g
31088503 250 mg
31079696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31090875 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1503535g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Suitable for fluorescence
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrochloride
CAS 13558-31-1
Formule moléculaire C20H15ClN2O3
Numéro MDL MFCD00042009
Quantité 5 g
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N)=C4)=N.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 366.80
Pourcentage de pureté 98%