Learn More
2,6-Bis(1,1-diméthyléthyl)-4-(4-morpholinylméthyl)phénol, TRC
Code produit 30335659
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30335659 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB46221050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-(4-morpholinylmethyl)phenol
CAS 2773-50-4
Formule moléculaire C19 H31 N O2
Quantité 50 mg
Synonyme 2,6-Di-tert-butyl-4-(morpholinomethyl)phenol
Formule InChI InChI=1S/C19H31NO2/c1-18(2,3)15-11-14(13-20-7-9-22-10-8-20)12-16(17(15)21)19(4,5)6/h11-12,21H,7-10,13H2,1-6H3
SMILES OC=1C(=CC(=CC1C(C)(C)C)CN2CCOCC2)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-di-tert-butyl-4-(morpholinométhyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 305.46
Poids de la formule 305.24
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.