Learn More
2,6-Acide benzèneboronique Bis(trifluorométhyl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394316 5 g 5g
11304326 250 mg 250mg
11384316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19952.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 681812-07-7 | C8H5BF6O2 | 257.926 g/mol
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 681812-07-7
Formule moléculaire C8H5BF6O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.926
Numéro MDL MFCD04039321
Clé InChI WAMPGNNEOZGBHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,6-ditrifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenyl, acmc-1b92w, ablock ab-13-3574, 2,6-bis-trifluoromethyl benzeneboronic acid
CID PubChem 2783239
Nom IUPAC Acide[2,6-bis(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼150°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 257.93
Pourcentage de pureté 97%