Learn More
2,6-bis(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398746 250 mg 250mg
11388746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19446.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-00-5
Formule moléculaire C7H3F6N
Poids moléculaire (g/mol) 215.098
Numéro MDL MFCD00236675
Clé InChI YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 589864
Nom IUPAC 2,6-bis(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’ébullition 82°C (18 mmHg)
Point d’éclair 67°C (153°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 188806
Synonyme 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Poids de la formule 215.1
Pourcentage de pureté 97%