Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741911 25 g Flacon en verre 25g
10339250 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10741911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294160250
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 489-01-0 | C15H24O2 | 236.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 489-01-0
Formule moléculaire C15H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.35
Numéro MDL MFCD00008824
Clé InChI SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253
CID PubChem 10269
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103°C to 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 16,110; 16,58
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 236.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.