Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthyl-d3-phénol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol |
| CAS | 86819-59-2 |
| Formule moléculaire | C15 D3 H21 O |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(methyl-d3)- (9 CI), p-Cres-α,α,α-d3-ol, 2,6-di-tert-butyl- (7 CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[α,α,α-2H3]methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-trideuteriomethyl-phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, Butylhydroxytoluene-d3, Butylhydroxytoluene-D3 (4-methyl-D3) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16 H,1-7H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2,6-ditert-butil-4-(trideuteriometil)fenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.369 |
| Poids de la formule | 223.202 g/mol |
| Afficher plus |