Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, TRC
Code produit 30136067
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136067 50 mg 50mg
17968439 10 mg 10mg
17987609 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30136067 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42948850MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86819-59-2
Formule moléculaire C15 D3 H21 O
Poids moléculaire (g/mol) 223.369
Synonyme Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(methyl-d3)- (9CI), p-Cres-α,α,α-d3-ol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[α,α,α-2H3]methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-trideuteriomethyl-phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, Butylhydroxytoluene-d3, Butylhydroxytoluene-D3 (4-methyl-D3)
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-(trideuteriomethyl)phenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i1D3
Poids de la formule 223.202