Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10296460 250 g Flacon en plastique 250g
10378590 50 g Flacon en plastique -
13286309 1 kg Flacon en plastique 1kg
13206319 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10296460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60€
    32.65€ / 250g
    Économisez 2.95€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-37-0
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Numéro MDL MFCD00011644
Clé InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Note relative au nom p.a.
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 71.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.8% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Quantité 250 g
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Merck Index 15,155
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viscosité 3.47 mm2/s (0°C)
Poids de la formule 220.35
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche