Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
| Note relative au nom | p.a. |
| % min. CAS | 99.75 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 69.0°C to 71.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 265.0°C |
| Point d’éclair | 127°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.