Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368995 5 g 5g
11358995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14143.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine is used for the generation of enol triflates from ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride. It is also used in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives, as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives and in diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Di-tert-butyle-4-méthylpyridine est utilisé pour la génération de triflates dʼénol à partir de cétones à lʼaide dʼanhydride trifluorométhanesulfonique. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés 1,2-dihydro-2-silanaphtalène, comme base dans les réactions de cyclisation catalysées par PtCl4 des dérivés dʼazoture dʼhomopropargyl et dans la synthèse diastéréosélective de β ;-thiomannopyranosides.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. Soluble dans lʼéthanol, lʼacide acétique et lʼéther diéthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte. Il est sensible à lʼair et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38222-83-2
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00006305
Clé InChI HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
CID PubChem 98898
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Point de fusion 30°C to 35°C
Point d’ébullition 232°C to 234°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.4765
Quantité 5 g
Beilstein 130503
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,acetic acid and diethyl ether.
Nom IUPAC 2,6-di-tert-butyl-4-méthylpyridine
Poids de la formule 205.35
Pourcentage de pureté 97%