Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10175892 5 g Flacon en verre 5g
10558333 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10175892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38222-83-2
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00006305
Clé InChI HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
CID PubChem 98898
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylpyridine
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 36°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2C5H2NCH3
Indice de réfraction 1.4760 to 1.478
Quantité 5 g
Beilstein 20, V,6, 190
Fieser 09,141; 10,123; 11,160; 16,110
Merck Index 15, 3042
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.