Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558333 25 g Flacon en verre 25g
10175892 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224520250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38222-83-2
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00006305
Clé InChI HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
CID PubChem 98898
Nom IUPAC 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 36°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2C5H2NCH3
Indice de réfraction 1.4760 to 1.478
Quantité 25 g
Beilstein 20, V,6, 190
Fieser 09,141; 10,123; 11,160; 16,110
Merck Index 15, 3042
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.