Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylpyridine, TRC
Code produit 30336893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336893 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB699150500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Formule moléculaire C14H23N
Quantité 500 mg
Synonyme 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
Formule InChI InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMILES Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 205.34
Poids de la formule 205.183