Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylpyridine, TRC
Code produit 30336576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336576 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6991501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Formule moléculaire C14H23N
Quantité 1 g
Synonyme 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
Formule InChI InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMILES Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 205.34
Poids de la formule 205.183