Learn More
2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11494414
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11494414 25 g 25g
11484414 5 g 5g
11404424 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494414 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13091.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone was used as an antioxidant to study the elimination rate of micro pollutant from storm and waste water. It was also used as a metabolite of butylated hydroxytoluene. It is used as a treatment agent to improve germination and plant health.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone a été utilisé comme antioxydant pour étudier le taux dʼélimination des micro-polluants des eaux pluviales et des eaux usées. Il a également été utilisé comme métabolite de lʼhydroxytoluène butylé. Il est utilisé comme agent de traitement pour améliorer la germination et la santé des plantes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 719-22-2
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
Numéro MDL MFCD00001601
Clé InChI RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
CID PubChem 12867
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Point de fusion 65°C to 69°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1911512
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté ≥98%