Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, TRC
Code produit 30006878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006878 10 g 10g
30006743 25 g 25g
30003493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42943510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-22-2
Formule moléculaire C14 H20 O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.31
Synonyme 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-p-quinone, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-Di-tert-butylquinone, 3,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone, NSC 14448
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Poids de la formule 220.1463