Learn More
2,6-di-tert-butyl-P-crésol, pur, Fisher Chemical
Code produit 10550721 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10550721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10550721 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/1345/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 128-37-0
Point de fusion 69°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 265°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C15H24O
Numéro MDL 11644
Quantité 500 g
Poids de la formule 220.35g/mol
Tension de vapeur 0.02mbar at 20°C
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .