Learn More
2,6-Di(tert-butyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Code produit 10163014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10163014 10 g Flacon en verre ambré 10g
10103304 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10163014 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09883EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 585-48-8
Formule moléculaire C13H21N
Poids moléculaire (g/mol) 191.318
Numéro MDL MFCD00006306
Clé InChI UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
CID PubChem 68510
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylpyridine
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.8520g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (C5H3N[C(CH3)3]2
Quantité 10 g
Poids de la formule 191.32
Pourcentage de pureté 97%