Learn More
2,6-di-tert-butylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423477 5000 g 5000g
11413477 250 g 250g
11403477 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17244.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol
Widely used as antioxidant in fuels, lubricants and polymers. Employed as a synthetic intermediate for the production of higher molecular weight phenolic antioxidants. Used as an oxidation inhibitor and stabilizer (e.g. for fuel, oil and gasoline) and also used in plastics and rubber. Also applied as an intermediate and an antioxidant in aviation gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Largement utilisé comme antioxydant dans les carburants, les lubrifiants et les polymères. Utilisé comme intermédiaire synthétique pour la production d’antioxydants phénoliques de poids moléculaire plus élevé. Utilisé comme inhibiteur et stabilisateur d’oxydation (p. ex. : pour le carburant, l’huile et l’essence). Il est également utilisé dans les plastiques et le caoutchouc. Également utilisé comme intermédiaire et antioxydant dans l’essence d’aviation.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 0,003 g/l. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-39-2
Formule moléculaire C14H22O
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Numéro MDL MFCD00008820
Clé InChI DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
CID PubChem 31405
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butylphenol
Point de fusion 34°C to 39°C
Densité 0.914
Point d’ébullition 252°C to 253°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1841887
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 0.003g/L. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.