Learn More
2,6-Di-tert-butylphénol, 99%
Code produit 10513104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513104 250 g Flacon en verre 250g
10654952 1 kg Flacon en verre 1kg
10398003 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10513104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113002500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-39-2
Formule moléculaire C14H22O
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Numéro MDL MFCD00008820
Clé InChI DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
CID PubChem 31405
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Di-tert-butylphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35°C to 38°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 253°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H3OH
Quantité 250 g
Beilstein 06, III, 2061
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butylphenol
RUO– À des fins de recherche uniquement