Learn More
2,6-Di-tert-butylpyridine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492098 1 g 1g
15402108 5 g 5g
15412108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55761.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 585-48-8 | C13H21N | 191.318 g/mol
2,6-Di-tert-butylpyridine is used in the preparation of 2, 6-di-tert-butylpyridine hydrotriflate. It is used as a proton scavenger to check the progress of the living polymerization of isobutylene. It is associated with cerric ammonium nitrate and used in the alfa-enolation of aldehydes. It is involved in the preparation of vinyl triflate using polymer-bound 2,6-di-tert-butylpyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-di-tert-butylpyridine est utilisée dans la préparation de 2, 6-di-tert-butylpyridine hydrotriflate. Elle est utilisée comme piégeur de protons pour vérifier l’avancement de la polymérisation vivante de l’isobutylène. Elle est associée au nitrate d’ammonium cérique et utilisée dans l’α-énolation des aldéhydes. Elle est utilisée dans la préparation du triflate de vinyle à l’aide de la 2,6-di-tert-butylpyridine liée au polymère.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone et de l’hexane. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-48-8
Formule moléculaire C13H21N
Poids moléculaire (g/mol) 191.318
Numéro MDL MFCD00006306
Clé InChI UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
CID PubChem 68510
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylpyridine
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butylpyridine
Densité 0.867
Point d’ébullition 100°C to 101°C (23 mmHg)
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.473
Quantité 1 g
Beilstein 125886
Merck Index 14,3036
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,and hexane. Immiscible with water.
Poids de la formule 191.32
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquid