Learn More
2,6-di-tert-Butylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-di-tert-Butylpyridine |
| CAS | 585-48-8 |
| Formule moléculaire | C13H21N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 2,6-ditert-butylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.31 |
| Poids de la formule | 191.1674 |