Learn More
2,6-diacétylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666501 5 g Flacon en verre 5g
10656501 1 g Flacon en verre 1g
10125683 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330860050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-30-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00006304
Clé InChI BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
CID PubChem 70790
Nom IUPAC 1-(6-acétylpyridine-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diacetylpyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78°C to 82°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COCH3)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Diacetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.