Learn More
2,6-Diacétylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491697 25 g 25g
11471697 1 g 1g
11481697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25678.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-diacétylpyridine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. C’est un précurseur des ligands en chimie de coordination.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-30-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00006304
Clé InChI BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
CID PubChem 70790
Nom IUPAC 1-(6-acétylpyridine-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diacetylpyridine
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform,and DMSO.
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 99%