Learn More
2,6-Diamino-1-méthyl-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 51093-34-6 |
| Formule moléculaire | C5H8N4O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | NSC 618274 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-3(6)2-4(10)8-5(9)7/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,10) |
| SMILES | CN1C(=CC(=O)N=C1N)N |
| Nom IUPAC | 2,6-diamino-1-méthylpyrimidine-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.14 |
| Poids de la formule | 140.0698 |