Learn More
2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine, TRC
Code produit 30365578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4161601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Formule moléculaire C11 H12 N4 O
Quantité 1 g
Synonyme 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
SMILES Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
Nom IUPAC 6-phénylméthoxypyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
Poids de la formule 216.1011