Learn More
2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine, TRC
Code produit 30367316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41616010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Formule moléculaire C11 H12 N4 O
Quantité 10 g
Synonyme 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
SMILES Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
Nom IUPAC 6-phénylméthoxypyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
Poids de la formule 216.1011
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.